3-Methylpentan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
68320-50ML 68320-5ML
68320-50MLEA 403 EUR
68320-50ML 68320-5ML
3-Methylpentan, Supelco®
3-Methylpentan
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –118 °C
Dichte: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009342
CAS-Nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=735c89dc450d547ebef567bb643698327134d388&vid=3022c34d07dad177b9a3300a8b67a94ff7182088&prid=web&clid=SAPDAM