Isopropenylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure-α-methylvinylester, Essigsäureisopropenylester, Acetonenol-acetat
152500010
152502500
ACRO152500010EA
73.1
EUR
ACRO152500010
ACRO152502500
Isopropenylacetat 99%
Isopropenylacetat
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –93 °C Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008709 CAS-Nummer: 108-22-5 EINECS: 203-562-7 UN: 2403 ADR: 3,II Merck Index: 13,05223 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |