Benzylacetat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
105820010 105822500
ACRO105820010EA 74.8 EUR
ACRO105820010 ACRO105822500
Benzylacetat 99+%
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1,055 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %