Benzylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23472.36 B23472.0E
B23472.36EA 32 EUR
B23472.36 B23472.0E
Benzylacetat ≥99%
Benzylacetat
Purity: 99% CAS No.: 140-11-4 Molecular Formula: CH3CO2CH2C6H5 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 95°(203°F) Physical Form: Liquid Density: 1.053 Refractive Index: 1.5020 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like Melting Point: -51° Boiling Point: 205-207° Beilstein Reference: 1908121 Merck Reference: 14,1123 MDL No.: MFCD00008712
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 205…207 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1,053
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 14,1123