Methylphenylacetat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Phenylessigsäuremethylester
148440050 148442500 148440010
ACRO148440050EA 27.9 EUR
ACRO148440050 ACRO148442500 ACRO148440010
Methylphenylacetat 99+%
Methylphenylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 218
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Dichte: 1.067 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008453
CAS-Nummer: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 12,07422
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %