2,3-Dibrompropen 80% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dibromo-1-propene
147740100 147740500 147742500
ACRO147740100EA 37.5 EUR
ACRO147740100 ACRO147740500 ACRO147742500
2,3-Dibrompropen 80% tech.
2,3-Dibrompropen
Formel: C₃H₄Br₂
Molecular Weight: 199.87 g/mol
Siedepunkt: 42…44 °C (17 mmHg)
Dichte: 2.13 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000211
CAS-Nummer: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03050
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)