2-Brompropen 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propenylbromid, Isopropenylbromid, α-Methylvinylbromid
107340100 107340500
ACRO107340100EA 77.5 EUR
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Brompropen 99% stabilisiert
2-Brompropen
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –125 °C
Dichte: 1,36 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000140
CAS-Nummer: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT