Allylbromid ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brompropen, 3-Propenylbromid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Propylenoxid
A11766.30 A11766.0B
A11766.30EA 42.3 EUR
A11766.30 A11766.0B
Allylbromid ≥99% stabilisiert
Allylbromid
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 99% CAS No.: 106-95-6 Molecular Formula: C3H5Br Formula Weight: 120.98 Flash Point: -2°(28°F) Physical Form: Liquid Density: 1.398 Refractive Index: 1.4700 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -119° Boiling Point: 70-71° Merck Reference: 14,288 UN No.: 1099 MDL No.: MFCD00000244
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1,398
Flammpunkt: –2 °C (28 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 14,288