4-Brom-1-buten 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
173550050
173550250
173550500
ACRO173550050EA
70.1
EUR
ACRO173550050
ACRO173550250
ACRO173550500
4-Brom-1-buten 98+%
4-Brom-1-buten
Formel:
C₄H₇Br Molecular Weight: 135 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C (760 mmHg) Dichte: 1.33 g/cm³ Flammpunkt: 1 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000258 CAS-Nummer: 5162-44-7 EINECS: 225-937-4 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |