6-Brom-1-hexen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
364700010
364700050
364700250
ACRO364700010EA
33.9
EUR
ACRO364700010
ACRO364700050
ACRO364700250
6-Brom-1-hexen 97%
6-Brom-1-hexen
Formel:
C₆H₁₁Br Siedepunkt: 47…51 °C (16 mmHg) Dichte: 1,217 g/cm³ Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000269 CAS-Nummer: 2695-47-8 EINECS: 220-267-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |