6-Brom-1-hexen
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
FL13446.POR 013446-10G 013446-50G
CHMPFL13446.POREA 0 EUR
CHMPFL13446.POR FLUO013446-10G FLUO013446-50G
6-Brom-1-hexen
6-Brom-1-hexen
Formel: C₆H₁₁Br
Molecular Weight: 163,06 g/mol
Siedepunkt: 34…36 °C (0,05 mmHg)
Dichte: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000269
CAS-Nummer: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III