trans-1,4-Dibrom-2-buten 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (E)-1,4-Dibrom-2-buten

406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 80.6 EUR
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibrom-2-buten 97%
trans-1,4-Dibrom-2-buten
Formel: C₄H₆Br₂
Molecular Weight: 213,9 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…53 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000249
CAS-Nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR