4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12766.09
L12766.18
L12766.09EA
184
EUR
L12766.09
L12766.18
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten ≥98%
4-Brom-1,1,2-trifluor-1-buten
Purity: 98%
CAS No.: 10493-44-4
Molecular Formula: C4H4BrF3
Formula Weight: 188.98
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 1840755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039274
Formel:
C₄H₄BrF₃ Siedepunkt: 95…98 °C Dichte: 1,639 Flammpunkt: 17 °C (62 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039274 CAS-Nummer: 10493-44-4 EINECS: 234-019-2 UN: 1993 ADR: 3,II |