4-Brom-3,3,4,4-tetrafluor-1-buten
Lieferant: FLUOROCHEM
004278-1G 004278-5G
FLUO004278-1GEA 34.1 EUR
FLUO004278-1G FLUO004278-5G
4-Brom-3,3,4,4-tetrafluor-1-buten
4-Brom-3,3,4,4-tetrafluor-1-buten
Formel: C₄H₃BrF₄
Molecular Weight: 206.97 g/mol
Siedepunkt: 57
Dichte: 1.627 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042189
CAS-Nummer: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
UN: 1993
ADR: 3 II