Allylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid allyl ester
180651000
180655000
ACRO180651000EA
28.7
EUR
ACRO180651000
ACRO180655000
Allylacetat 99%
Allylacetat
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –96 °C Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008721 CAS-Nummer: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3,II Merck Index: 12,00293 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |