Allylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid allyl ester
41353.AD
41353.AK
41353.ADEA
38.6
EUR
41353.AD
41353.AK
Allylacetat ≥99%
Allylacetat
Purity: 99%
CAS No.: 591-87-7
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH=CH2
Formula Weight: 100.12
Physical Form: Liquid
Density: 0.928
Refractive Index: 1.4042
Melting Point: 6°
Boiling Point: 103-104°
Merck Reference: 14,285
UN No.: 2333
MDL No.: MFCD00008721
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 0,928 Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008721 CAS-Nummer: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3,II Merck Index: 14,285 |