Allylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid allyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20554.0100
8.20554.0500
8.20554.0100EA
78.8
EUR
8.20554.0100
8.20554.0500
Allylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Allylacetat
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –96 °C Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008721 CAS-Nummer: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3 (6.1),II Merck Index: 12,00293 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 28 g/l (20 °C) |
Melting Point | -96 °C |
Molar Mass | 100.11 g/mol |
Boiling Point | 103 - 104 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 27.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 6 °C |
Refractive Index | 1.4042 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.1 - 13.0 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 374 °C |
Synonyms | Acetic acid allyl ester |
Hill Formula | C5H8O2 |
Chemical Formula | CH3COOCH2CH=CH2 |