Vinylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäurevinylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V1503-1L V1503-2.5L V1503-25ML V1503-18L
SIALV1503-1LEA 38 EUR
SIALV1503-1L SIALV1503-2.5L SIALV1503-25ML SIALV1503-18L
Vinylacetat, Sigma-Aldrich®
Vinylacetat
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 72,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008713
CAS-Nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130