1,1-Dichlorethylen, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Vinylidenchlorid, 1,1-Dichlorethen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 52.1 EUR
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dichlorethylen, Supelco®
1,1-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96,94 g/mol
Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –122 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011653
CAS-Nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR