2,3-Dichlorpropen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dichloro-1-propene
L08943.09
L08943.18
L08943.30
L08943.09EA
21.8
EUR
L08943.09
L08943.18
L08943.30
2,3-Dichlorpropen ≥98%
2,3-Dichlorpropen
Purity: 98%
CAS No.: 78-88-6
Molecular Formula: C3H4Cl2
Formula Weight: 110.97
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Pungent
Melting Point: -83°
Boiling Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1361491
UN No.: 2047
MDL No.: MFCD00000943
Formel:
C₃H₄Cl₂ Siedepunkt: 93…96 °C Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 1,209 Flammpunkt: 10 °C (50 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000943 CAS-Nummer: 78-88-6 EINECS: 201-153-8 UN: 2047 ADR: 3,II |