Bürettenrohre ohne Hahn
Lieferant: HIRSCHMANN
3071260 3071270 3071275
HIRS3071260EA 29.8 EUR
HIRS3071260 HIRS3071270 HIRS3071275
Bürettenrohre ohne Hahn
Büretten
Bürettenrohr, Klasse B, DURAN® Borosilikatglas, mit blauer Graduierung, kalibriert für EX.
  • Kopf unten
  • Hahnaufsatz, 8 mm Ø
  • Passend für auswechselbaren Hahn