2-Chlorpropen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Methylvinylchlorid
L12374.06 L12374.14
L12374.06EA 71.2 EUR
L12374.06 L12374.14
2-Chlorpropen ≥99%
2-Chlorpropen
Purity: 99% CAS No.: 557-98-2 Molecular Formula: CH3CCl=CH2 Formula Weight: 76.53 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3939 Odour: Recognizable Melting Point: -138° Boiling Point: 22-23° Beilstein Reference: 1361376 UN No.: 2456 MDL No.: MFCD00000859
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76.53 g/mol
Siedepunkt: 22…23 °C
Schmelzpunkt: –138 °C
Dichte: 0.899
Flammpunkt: –34 °C (–29 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000859
CAS-Nummer: 557-98-2
EINECS: 209-187-5
UN: 2456
ADR: 3 I