Büretten, seitlicher Hahn, DURAN®, Klasse B, Braunglas
Lieferant: HIRSCHMANN
3220160 3220170 3220175
HIRS3220160EA 107 EUR
HIRS3220160 HIRS3220170 HIRS3220175
Büretten, seitlicher Hahn, DURAN®, Klasse B, Braunglas
Büretten
Bürette, Klasse B, DURAN®, Braunglas.
  • Weiße Graduierung
  • Seitlicher Hahn mit Glasküken
  • Braun gefärbt für lichtempfindliche Substanzen
Standards: Kalibriert für EX, DIN EN ISO 385.