Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: Brand
148215 148220 148225 148235 148237 148240 148245
BRND148215EA 75 EUR
BRND148215 BRND148220 BRND148225 BRND148235 BRND148237 BRND148240 BRND148245
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP, durchscheinend.
  • Äußere Riffelung erlaubt ungehinderten Abzug der Luft beim Filtrieren
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet
Für die Schnellfiltration.