Messkolben zur Zuckeranalyse nach Kohlrausch, Klasse B, weiße Graduierung, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
402038 402046
BRND402038EA 53.7 EUR
BRND402038 BRND402046
Messkolben zur Zuckeranalyse nach Kohlrausch, Klasse B, weiße Graduierung, SILBERBRAND
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Justiert auf ‘In‘
  • Fehlergrenzen entsprechend Klasse B
  • Graduierung und Beschriftung in weißer Emailfarbe