Reagenzgläser mit NS-Schliff und Polystopfen
Lieferant: HIRSCHMANN
6420160 6420165 6420166 6420170
HIRS6420160EA 16.9 EUR
HIRS6420160 HIRS6420165 HIRS6420166 HIRS6420170
Reagenzgläser mit NS-Schliff und Polystopfen
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Borosilicate glass.
  • Blue graduation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Standard ground joint and PE stopper. Easy to read graduations.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable