Messzylinder, niedrige Form
Lieferant: Brand
41620 41628 41638 41648 41662 41654
BRND41620EA 28.5 EUR
BRND41620 BRND41628 BRND41638 BRND41648 BRND41662 BRND41654
Messzylinder, niedrige Form
Zylinder Messzylinder
PP, niedrige Form, Klasse B.
  • Justiert auf 'In'
  • Erhabene Graduierung
  • PP: sehr gut durchscheinend
Robust cylinders which on exposure to temperatures up to 80 °C will not cause permanently exceeded tolerance/error limits.