Messkolben, Klasse A, mit 3 Marken, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
38204 38206 38208 38210
612-3656EA 133 EUR
612-3656 612-3657 612-3658 612-3659
Messkolben, Klasse A, mit 3 Marken, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Der Prüfmesskolben mit 3 Marken dient zur Überprüfung der Funktion eines Dispensers
  • Justiert auf ‘In’ , inkl. DAkkS-Kalibrierschein
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
Standards: DIN EN ISO 1042