Messkolben, Klasse A
Lieferant: Brand
36220 36228 36238 36248 36254 129250 129252 36208
612-4918EA 158 EUR
612-4918 612-4919 612-4920 612-4921 612-4923 612-4905 612-4907 612-4917
Messkolben, Klasse A
Kolben Messkolben
PFA, durchscheinend, mit PFA-Schraubverschluss.
  • Mit Chargenzertifikat
  • Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze
  • Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse A, DIN EN ISO 1042. Justiert auf ‚In’. PFA-Schraubkappe mit integrierter Dichtlippe. Autoklavierbar, leicht zu reinigen.
*Weithals.
(Höhe = Höhe ohne Stopfen).