Tetrachlorethylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen
26218.292EA
60
EUR
26218.292
26218.326
26218.361
26218.463
Tetrachlorethylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetrachlorethylen
Formel:
C₂Cl₄ Molecular Weight: 165.83 g/mol Siedepunkt: 121.1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000834 CAS-Nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09332 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 120 - 122 °C |
Density (20/4) | 1.620 - 1.630 |
Free acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Brechungsindex (20°C) | 1.503 - 1.505 |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Free chlorine | Max. 2 ppm |
Water | Max. 50 ppm |