cis-1,4-Dichlor-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195707-25G 195707-100G 195707-5G
SIAL195707-25GEA 81.1 EUR
SIAL195707-25G SIAL195707-100G SIAL195707-5G
cis-1,4-Dichlor-2-buten, Sigma-Aldrich®
cis-1,4-Dichlor-2-buten
Formel: C₄H₆Cl₂
Molecular Weight: 125 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,1363 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062950
CAS-Nummer: 1476-11-5
EINECS: 216-021-5
UN: 3390
ADR: 6.1,I