1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
L16834.06 L16834.14 L16834.22
L16834.06EA 46.8 EUR
L16834.06 L16834.14 L16834.22
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen ≥97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Purity: 97% CAS No.: 19430-93-4 Molecular Formula: C6H3F9 Formula Weight: 246.08 Flash Point: None Refractive Index: 1.2890 Boiling Point: 59-60° Beilstein Reference: 1819716 MDL No.: MFCD00042338
Formel: C₆H₃F₉
Molecular Weight: 246,08 g/mol
Siedepunkt: 59…60 °C
Dichte: 1,457
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042338
CAS-Nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II