1H,1H,2H-Perfluor-1-decen
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003394-25G 003394-100G
FLUO003394-25GEA 56.4 EUR
FLUO003394-25G FLUO003394-100G
1H,1H,2H-Perfluor-1-decen
1H,1H,2H-Perfluor-1-decen
Formel: C₁₀H₃F₁₇
Siedepunkt: 145…150 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039246
CAS-Nummer: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5