1H,1H,2H-Perfluor-1-decen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370576-25G
370576-5G
SIAL370576-25GEA
79.3
EUR
SIAL370576-25G
SIAL370576-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-decen, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H-Perfluor-1-decen
Formel:
C₁₀H₃F₁₇ Molecular Weight: 446,11 g/mol Siedepunkt: 145…150 °C (1013 hPa) Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039246 CAS-Nummer: 21652-58-4 EINECS: 244-503-5 |