1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L16591.06 L16591.14
L16591.06EA 77.8 EUR
L16591.06 L16591.14
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen ≥97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen
Purity: 97% CAS No.: 30389-25-4 Molecular Formula: C12F21H3 Formula Weight: 546.12 Refractive Index: 1.3050 Boiling Point: 71-72°/14mm MDL No.: MFCD00042346
Formel: C₁₂H₃F₂₁
Siedepunkt: 71…72 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,711
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042346
CAS-Nummer: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3