Perfluorpropen
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003256-100G 003256-500G
FLUO003256-100GEA 602 EUR
FLUO003256-100G FLUO003256-500G
Perfluorpropen
Perfluorpropen
Formel: C₃F₆
Siedepunkt: –29 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –156 °C
Dichte: 1,583 g/cm³ (–40 °C)
MDL: MFCD00000447
CAS-Nummer: 116-15-4
EINECS: 204-127-4
UN: 1858
ADR: 2,