3-Iodpropen

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Allyliodid, 3-Propenyliodid

001263-25G 001263-10G 001263-50G
FLUO001263-25GEA 82.1 EUR
FLUO001263-25G FLUO001263-10G FLUO001263-50G
3-Iodpropen
3-Iodpropen
Formel: C₃H₅I
Molecular Weight: 167,98 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97,15 °C
Dichte: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001094
CAS-Nummer: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR