3-Iodpropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Allyliodid, 3-Propenyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238325-25G 238325-100G
SIAL238325-25GEA 138 EUR
SIAL238325-25G SIAL238325-100G
3-Iodpropen, Sigma-Aldrich®
3-Iodpropen
Formel: C₃H₅I
Molecular Weight: 167,98 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97,15 °C
Dichte: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001094
CAS-Nummer: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291