1-Decen ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Decylen
L06800.AE L06800.AU
L06800.AEEA 24.8 EUR
L06800.AE L06800.AU
1-Decen ≥94%
1-Decen
Purity: 94% CAS No.: 872-05-9 Molecular Formula: C10H20 Formula Weight: 140.27 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -66° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 1737236 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009577
Formel: C₁₀H₂₀
Molecular Weight: 140,27 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009577
CAS-Nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III