1-Decen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Decylen

30650-100ML 30650-500ML
SIAL30650-100MLEA 193 EUR
SIAL30650-100ML SIAL30650-500ML
1-Decen, Sigma-Aldrich®
1-Decen
Formel: C₁₀H₂₀
Molecular Weight: 140,27 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009577
CAS-Nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR