1-Dodecen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Dodecylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22048.0100
8.22048.0500
8.22048.9019
8.22048.0100EA
32.4
EUR
8.22048.0100
8.22048.0500
8.22048.9019
1-Dodecen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Dodecen
Formel:
C₁₂H₂₄ Molecular Weight: 168,32 g/mol Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0,7582 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008961 CAS-Nummer: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -35 °C |
Molar Mass | 168.32 g/mol |
Boiling Point | 213 - 216 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.23 hPa (20 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Refractive Index | 1.4294 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.6 - 5.4 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 226 °C |
Viscosity kinematic | 1.71 mm2/s (20 °C) |