1-Dodecen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Dodecylen
44148-10ML
44148-50ML
SIAL44148-10MLEA
107
EUR
SIAL44148-10ML
SIAL44148-50ML
1-Dodecen, Sigma-Aldrich®
1-Dodecen
Formel:
C₁₂H₂₄ Molecular Weight: 168,32 g/mol Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0,7582 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008961 CAS-Nummer: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...