1-Hepten ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11487.AC L11487.AE
L11487.ACEA 68.9 EUR
L11487.AC L11487.AE
1-Hepten ≥98%
1-Hepten
Purity: 98+% CAS No.: 592-76-7 Molecular Formula: C7H14 Formula Weight: 98.19 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.400 Melting Point: ca -119° Boiling Point: 93-94° Beilstein Reference: 1098332 UN No.: 2278 MDL No.: MFCD00009531
Formel: C₇H₁₄
Siedepunkt: 93…94 °C
Schmelzpunkt: ∼–119 °C
Dichte: 0,697
Flammpunkt: –8 °C (17 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009531
CAS-Nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II