1-Octen 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Octylen, Caprylen
301250025
301251000
301250010
301250100
301255000
ACRO301250025EA
115
EUR
ACRO301250025
ACRO301251000
ACRO301250010
ACRO301250100
ACRO301255000
1-Octen 99+%
1-Octen
Formel:
C₈H₁₆ Molecular Weight: 112.22 g/mol Siedepunkt: 121…123 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –102 °C Dichte: 0.715 g/cm³ Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009548 CAS-Nummer: 111-66-0 EINECS: 203-893-7 UN: 3295 ADR: 3 II Merck Index: 13,01770 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |