1-Octen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Octylen, Caprylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 361 EUR
74900-50ML 74900-5ML
1-Octen, Supelco®
1-Octen
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112.22 g/mol
Siedepunkt: 121
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009548
CAS-Nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM