1-Penten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Amylen
76971-100ML
76971-25ML
SIAL76971-100MLEA
136
EUR
SIAL76971-100ML
SIAL76971-25ML
1-Penten, Sigma-Aldrich®
1-Penten
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –165 °C Dichte: 0,641 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003567 CAS-Nummer: 109-67-1 EINECS: 203-694-5 UN: 1108 ADR: 3,I Merck Index: 12,07262 |