cis-2-Penten
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (Z)-2-Pentene
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 58.7 EUR
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Penten
cis-2-Penten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 37 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –151 °C
Dichte: 0,65 g/cm³
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063978
CAS-Nummer: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %