Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Gewinde
Lieferant: Kautex
308-73084 308-73085 308-73086 308-73087 308-76399
215-2502EA 1.1 EUR
215-2502 215-2503 215-2504 215-2505 215-4354
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE. Naturfarben.
  • Stabile und handliche Form
  • Scharnierverschluss
  • Zur einhändigen Verwendung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Für kosmetische Produkte geeignet, wie Emulsionen, Shampoos, Duschgele, Cremes und als Nachfüllpackung.