trans-2-Hexen 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-2-Hexene
149900050
149900250
ACRO149900050EA
97.8
EUR
ACRO149900050
ACRO149900250
trans-2-Hexen 98+%
trans-2-Hexen
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84.16 g/mol Siedepunkt: 68 Schmelzpunkt: –98.5 °C Dichte: 0.66 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009473 CAS-Nummer: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |