trans-2-Hexen ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-2-Hexene
B22289.09
B22289.88
B22289.09EA
132
EUR
B22289.09
B22289.88
trans-2-Hexen ≥99%
trans-2-Hexen
Purity: 99%
CAS No.: 4050-45-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -99°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 1719020
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009473
Formel:
C₆H₁₂ Molecular Weight: 84,16 g/mol Siedepunkt: 68…69 °C Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,674 Flammpunkt: –20 °C (–4 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009473 CAS-Nummer: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 3295 ADR: 3,II |